3-Iodo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR310007-1G OR310007-500MG
APOSOR310007-1GEA 336 EUR
APOSOR310007-1G APOSOR310007-500MG
3-Iodo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Iodo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄IN₃O₂
Pto. de fusión: 222…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22126118
Núm. CAS: 1373350-43-6