Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310008-1G
APOSOR310008-1GEA 81.2 EUR
APOSOR310008-1G
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C7H5N3O
MW: 147,1300 g/mol
Pto. de fusión: 320 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999183
Núm. CAS: 19178-25-7