Ethyl-6-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Proveedor: Apollo Scientific
OR310011-1G OR310011-500MG
APOSOR310011-1GEA 336 EUR
APOSOR310011-1G APOSOR310011-500MG
Ethyl-6-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Ethyl-6-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0^{5,13}]trideca-1(13),5,7,9,11- pentaen-3-yl}hexanoate
Formula: C₂₀H₂₁NO₄
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00376486
Núm. CAS: 300815-53-6