2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR310012-1G OR310012-500MG OR310012-5G
APOSOR310012-1GEA 336 EUR
APOSOR310012-1G APOSOR310012-500MG APOSOR310012-5G
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
2-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₅ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22192242
Núm. CAS: 50971-79-4