Isopropylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR310019-100G OR310019-25G
APOSOR310019-100GEA 366 EUR
APOSOR310019-100G APOSOR310019-25G
Isopropylboronic acid pinacol ester 97%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₉BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663856
Núm. CAS: 76347-13-2