(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR310031-1G OR310031-500MG
APOSOR310031-1GEA 538 EUR
APOSOR310031-1G APOSOR310031-500MG
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20444426
Núm. CAS: 367259-26-5