1H-Indole-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Indole-2-carbonitrile
OR310037-1G OR310037-250MG
APOSOR310037-1GEA 148 EUR
APOSOR310037-1G APOSOR310037-250MG
1H-Indole-2-carbonitrile
1H-Indole-2-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂
MW: 142,161 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00187566
Núm. CAS: 36193-65-4