3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR310057-1G OR310057-250MG
APOSOR310057-1GEA 183 EUR
APOSOR310057-1G APOSOR310057-250MG
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Formula: C9H5ClN2O2
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09864191
Núm. CAS: 20254-76-6