5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310068-1G OR310068-500MG
APOSOR310068-1GEA 538 EUR
APOSOR310068-1G APOSOR310068-500MG
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Formula: C₁₁H₈ClIN₂
Pto. de fusión: 136…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22373657
Núm. CAS: 1356397-46-0