2-Benzyloxy-3-bromopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR310082-1G
APOSOR310082-1GEA 259 EUR
APOSOR310082-1G
2-Benzyloxy-3-bromopyridine
2-Benzyloxy-3-bromopyridine
Formula: C₁₂H₁₀BrNO
MW: 264,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037467
Núm. CAS: 52200-49-4