6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3101-1G OR3101-5G OR3101-2.5G OR3101-10G
APOSOR3101-1GEA 91.5 EUR
APOSOR3101-1G APOSOR3101-5G APOSOR3101-2.5G APOSOR3101-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxamide
Formula: C₅H₄ClN₃O
MW: 157,5600 g/mol
Pto. de fusión: 243…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258882
Núm. CAS: 66346-83-6