N-(5-Iodo-3-methyl-pyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Iodo-3-methyl-2-(pivaloylamino)pyridine
OR310100-1G
APOSOR310100-1GEA 256 EUR
APOSOR310100-1G
N-(5-Iodo-3-methyl-pyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
N-(5-Iodo-3-methyl-pyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formula: C₁₁H₁₅IN₂O
MW: 318,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04218302
Núm. CAS: 677327-29-6