7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310110-1G OR310110-250MG
APOSOR310110-1GEA 801 EUR
APOSOR310110-1G APOSOR310110-250MG
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Formula: C₁₄H₁₅NO₄
Pto. de fusión: 139…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00868668
Núm. CAS: 25392-50-1