4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR310121-1G OR310121-250MG
APOSOR310121-1GEA 163 EUR
APOSOR310121-1G APOSOR310121-250MG
4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
4-Chloro-1,6-naphthyridine
Formula: C₈H₅ClN₂
Pto. de fusión: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09881194
Núm. CAS: 6861-84-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III