4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310131-1G OR310131-100MG OR310131-250MG
APOSOR310131-1GEA 101 EUR
APOSOR310131-1G APOSOR310131-100MG APOSOR310131-250MG
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
4,4-Dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21333197
Núm. CAS: 81778-07-6