6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR310132-1G OR310132-500MG
APOSOR310132-1GEA 671 EUR
APOSOR310132-1G APOSOR310132-500MG
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12924304
Núm. CAS: 1138220-76-4