3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310133-1G OR310133-250MG
APOSOR310133-1GEA 0 EUR
APOSOR310133-1G APOSOR310133-250MG
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03840415
Núm. CAS: 74003-63-7