1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone, 5-Acetyl-2,4-dichloropyridine
OR310142-1G OR310142-500MG
APOSOR310142-1GEA 671 EUR
APOSOR310142-1G APOSOR310142-500MG
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Formula: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265322
Núm. CAS: 887573-44-6