2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Iodo-4,6-dimethylpyridin-2-amine
OR310150-1G
APOSOR310150-1GEA 206 EUR
APOSOR310150-1G
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine 95%
2-Amino-5-iodo-4,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₉IN₂
MW: 248,07 g/mol
Pto. de fusión: 164…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798226
Núm. CAS: 885952-12-5