3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxy-3-iodo-5-methylpyridine
OR310163-1G
APOSOR310163-1GEA 63.8 EUR
APOSOR310163-1G
3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
3-Iodo-5-methylpyridin-2-ol
Formula: C₆H₆INO
MW: 235,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037469
Núm. CAS: 313678-93-2