Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-cyano-2-hydroxybenzoate
OR31017-1G OR31017-250MG
APOSOR31017-1GEA 82.8 EUR
APOSOR31017-1G APOSOR31017-250MG
Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800949
Núm. CAS: 84437-12-7