3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310170-500MG OR310170-1G OR310170-100MG
APOSOR310170-500MGEA 258 EUR
APOSOR310170-500MG APOSOR310170-1G APOSOR310170-100MG
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
3-Bromo-1-tert-butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formula: C₉H₁₂BrN₅
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921583
Núm. CAS: 862728-61-8