4'-Demethylepipodophyllotoxin
Proveedor: Apollo Scientific
OR3101T-5G OR3101T-1G OR3101T-10G
APOSOR3101T-5GEA 116 EUR
APOSOR3101T-5G APOSOR3101T-1G APOSOR3101T-10G
4'-Demethylepipodophyllotoxin
4'-Demethylepipodophyllotoxin
A potent inhibitor of microtubule assembly.
Formula: C₂₁H₂₀O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00189421
Núm. CAS: 6559-91-7