5-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310217-1G OR310217-5G
APOSOR310217-1GEA 127 EUR
APOSOR310217-1G APOSOR310217-5G
5-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin 96%
5-Bromo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxin
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095029
Núm. CAS: 58328-39-5