Ácido 4-ciano-3-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isonicotinonitrile, 4-Cyanopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 4-Cyanopyridine-3-boronic acid pinacol ester
OR310221-1G OR310221-250MG OR310221-5G
APOSOR310221-1GEA 217 EUR
APOSOR310221-1G APOSOR310221-250MG APOSOR310221-5G
Ácido 4-ciano-3-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 4-ciano-3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458478
Núm. CAS: 878194-91-3