6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR310226-500MG OR310226-1G
APOSOR310226-500MGEA 661 EUR
APOSOR310226-500MG APOSOR310226-1G
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₉ClN₄
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20232926
Núm. CAS: 1335220-61-5