2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
Proveedor: Apollo Scientific
OR310318-1G OR310318-5G
APOSOR310318-1GEA 180 EUR
APOSOR310318-1G APOSOR310318-5G
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
Formula: C₁₉H₂₀Br₂
MW: 408,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12024280
Núm. CAS: 157771-56-7