3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR310319-1G OR310319-500MG
APOSOR310319-1GEA 336 EUR
APOSOR310319-1G APOSOR310319-500MG
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propanoic acid
Formula: C5H7Cl3O2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021685
Núm. CAS: 17831-70-8