2,5-Dicloro-2,5-dimetilhexano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310336-100G
APOSOR310336-100GEA 114 EUR
APOSOR310336-100G
2,5-Dicloro-2,5-dimetilhexano 98%
2,5-Dicloro-2,5-dimetilhexano
Formula: C₈H₁₆Cl₂
Pto. Ebullición: 180 °C
Pto. de fusión: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126854
Núm. CAS: 6223-78-5