(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methyl-4-[(4-nitrophenyl)carbonyl]piperazine
OR310338-1G OR310338-5G
APOSOR310338-1GEA 69.6 EUR
APOSOR310338-1G APOSOR310338-5G
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
(4-Methylpiperazin-1-yl)(4-nitrophenyl)methanone
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₃
MW: 249,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00585638
Núm. CAS: 21091-98-5