2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310354-1G OR310354-25G OR310354-5G
APOSOR310354-1GEA 66.7 EUR
APOSOR310354-1G APOSOR310354-25G APOSOR310354-5G
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₅H₂ClN₃
MW: 139,5400 g/mol
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697145
Núm. CAS: 1753-50-0