2-Vinylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR31038-1G
OR31038-5G
OR31038-10G
APOSOR31038-1GEA
0
EUR
APOSOR31038-1G
APOSOR31038-5G
APOSOR31038-10G
2-Vinylbenzoic acid
2-Vinylbenzoic acid
Formula:
C₉H₈O₂ Pto. de fusión: 94 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02066273 Núm. CAS: 27326-43-8 |