4-Hydrazinopiperidine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR310384-1G OR310384-500MG
APOSOR310384-1GEA 894 EUR
APOSOR310384-1G APOSOR310384-500MG
4-Hydrazinopiperidine dihydrochloride
4-Hydrazinopiperidine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₅Cl₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071345
Núm. CAS: 380226-98-2