tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenylpiperazine, N1-BOC protected, 1-Boc-2-phenylpiperazine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylpiperazine, 2-Methyl-2-propanyl 2-phenyl-1-piperazinecarboxylate
OR3104-1G OR3104-250MG OR3104-100MG
APOSOR3104-1GEA 227 EUR
APOSOR3104-1G APOSOR3104-250MG APOSOR3104-100MG
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262.35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367734
Núm. CAS: 886766-60-5