1,3-Dietinilbenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31042-1G OR31042-25G OR31042-5G
APOSOR31042-1GEA 23.2 EUR
APOSOR31042-1G APOSOR31042-25G APOSOR31042-5G
1,3-Dietinilbenceno 97%
1,3-Dietinilbenceno
Formula: C₁₀H₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041686
Núm. CAS: 1785-61-1