N-Boc-3-ethylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Ethylpiperazine, N1-BOC protected, N-Boc-3-Ethylpiperazine
OR3105-1G OR3105-5G
APOSOR3105-1GEA 91.5 EUR
APOSOR3105-1G APOSOR3105-5G
N-Boc-3-ethylpiperazine
N-Boc-3-ethylpiperazine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.3046 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367735
Núm. CAS: 438049-35-5