5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, Abametapir, 6,6'-Bi-3-picoline
OR31053-5G OR31053-10G OR31053-25G
APOSOR31053-5GEA 26.1 EUR
APOSOR31053-5G APOSOR31053-10G APOSOR31053-25G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Pto. de fusión: 114…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01740554
Núm. CAS: 1762-34-1