(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R)-2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR3106-100G OR3106-25G OR3106-10G
APOSOR3106-100GEA 451 EUR
APOSOR3106-100G APOSOR3106-25G APOSOR3106-10G
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine 98%
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.2780 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862120
Núm. CAS: 170033-47-3