3,5-Dibromo-4-picolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310632-100G OR310632-25G OR310632-5G
APOSOR310632-100GEA 0 EUR
APOSOR310632-100G APOSOR310632-25G APOSOR310632-5G
3,5-Dibromo-4-picolina
3,5-Dibromo-4-picolina
Formula: C₆H₅Br₂N
Pto. de fusión: 104…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128859
Núm. CAS: 3430-23-7