4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Dicyanobiphenyl, 4,4'-Dibenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-Bibenzonitrile
OR310636-1G OR310636-25G OR310636-5G
APOSOR310636-1GEA 37.7 EUR
APOSOR310636-1G APOSOR310636-25G APOSOR310636-5G
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Formula: C₁₄H₈N₂
MW: 204.23 g/mol
Pto. de fusión: 236…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013805
Núm. CAS: 1591-30-6