Ciclopentanocarboxilato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR310647-5G OR310647-25G
APOSOR310647-5GEA 0 EUR
APOSOR310647-5G APOSOR310647-25G
Ciclopentanocarboxilato de metilo 97%
Ciclopentanocarboxilato de metilo
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 158 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019290
Núm. CAS: 4630-80-2
UN: 3272
ADR: 3,III