6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR310658-1G OR310658-5G
APOSOR310658-1GEA 270 EUR
APOSOR310658-1G APOSOR310658-5G
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-(4-Nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Formula: C₁₁H₇N₃O₂S
MW: 245.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00113357
Núm. CAS: 7120-14-1