L-Prolinamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
OR3107-5G OR3107-25G
APOSOR3107-5GEA 50.9 EUR
APOSOR3107-5G APOSOR3107-25G
L-Prolinamide 97%
L-Prolinamide
Formula: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005253
Núm. CAS: 7531-52-4
EINECS: 231-397-0