5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR310756-1G OR310756-5G
APOSOR310756-1GEA 296 EUR
APOSOR310756-1G APOSOR310756-5G
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₇H₅ClN₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07343884
Núm. CAS: 869709-84-2
UN: 3261
ADR: 8,III