2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR310777-1G OR310777-5G
APOSOR310777-1GEA 168 EUR
APOSOR310777-1G APOSOR310777-5G
2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08144700
Núm. CAS: 344325-95-7