2-Iodoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR3108-100G
OR3108-1G
OR3108-25G
APOSOR3108-100GEA
201
EUR
APOSOR3108-100G
APOSOR3108-1G
APOSOR3108-25G
2-Iodoxybenzoic acid
2-Iodoxybenzoic acid
Formula:
C₇H₅IO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02912492 Núm. CAS: 61717-82-6 UN: 1759 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...