Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-3-hydroxybenzoate
OR310800-5G
APOSOR310800-5GEA 161 EUR
APOSOR310800-5G
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-amino-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01675233
Núm. CAS: 17672-21-8