Ácido 4-bromofenilborónico, neopentil glicol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Bromophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-Bromobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
OR310880-5G
APOSOR310880-5GEA 92.8 EUR
APOSOR310880-5G
Ácido 4-bromofenilborónico, neopentil glicol éster
Ácido 4-bromofenilborónico, neopentil glicol éster
Formula: C₁₁H₁₄BBrO₂
MW: 268,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318105
Núm. CAS: 183677-71-6