6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR310898-25G OR310898-100G
APOSOR310898-25GEA 109 EUR
APOSOR310898-25G APOSOR310898-100G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅BrN₄
MW: 213,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656619
Núm. CAS: 947248-68-2