7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3109-1G OR3109-5G OR3109-25G
APOSOR3109-1GEA 29 EUR
APOSOR3109-1G APOSOR3109-5G APOSOR3109-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Formula: C₆H₅N₃O₂
Pto. de fusión: >350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092515
Núm. CAS: 39929-79-8